Learn More
Fil d’or, 14kt, jaune, 1,63 mm (0,064 po) de diamètre, Au 58,3 % min, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040329.BS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Gold wire (14kt) | |
1.63mm (0.064 in.) dia. | |
10 cm | |
% Concentration Cu>Zn>Ag, Au ≤58.3% | |
Câble |
Jaune | |
MFCD00003436 | |
Soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid. Insoluble in water. | |
≈28g/m |
RUO – Research Use Only