Learn More
Feuille eutectique étain-or, épaisseur 0,1 mm (0,004 po) x largeur 43,8 mm (1,72 po), 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 1335.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold Tin eutectic foil |
---|---|
Note relative au nom | 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Au:Sn; 80:20 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD02091709 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036310.BS |
10 cm |
1335.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373388
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036310.BW |
50 cm | |||||||
Description
Gold Tin eutectic foil is used in electronic manufacturing. It can be made into dimensions much smaller than soft solders, thereby it is utilized in applications which require the highest level of precision.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Gold Tin eutectic foil | |
Au:Sn; 80:20 wt% | |
MFCD02091709 | |
99.99% | |
Feuille |
0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide | |
(Base des métaux) | |
Insoluble in water. | |
≈6.37g/10cm |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only