Learn More
Feuille eutectique étain-or, épaisseur 0,1 mm (0,004 po) x largeur 43,8 mm (1,72 po), 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 036310.BW
Code produit. 11373388
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Gold Tin eutectic foil is used in electronic manufacturing. It can be made into dimensions much smaller than soft solders, thereby it is utilized in applications which require the highest level of precision.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gold Tin eutectic foil
Au:Sn; 80:20 wt%
MFCD02091709
Insoluble in water.
≈6.37g/10cm
0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide
(Base des métaux)
50 cm
99.99%
Feuille