Learn More
Fil de palladium doré, 0,2 mm (0,008 po) de diamètre, hybridé, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
100.00€ - 376.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold Palladium wire |
---|---|
Note relative au nom | 0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Au:Pd; 60:40 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041206.BU |
25 cm |
100.00€
25cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11339577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041206.BW |
50 cm |
193.00€
50cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041206.G1 |
1 m |
376.00€
1m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Gold Palladium wire | |
Au:Pd; 60:40 wt% | |
MFCD00003436 | |
99.9% |
0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft | |
(Base des métaux) | |
Insoluble in water. | |
Câble |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche