Learn More
Fil de palladium doré, 0,2 mm (0,008 po) de diamètre, hybridé, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041206.BW
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Gold Palladium wire | |
Au:Pd; 60:40 wt% | |
MFCD00003436 | |
Insoluble in water. | |
Câble |
0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft | |
(Base des métaux) | |
50 cm | |
99.9% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche