Learn More
Nanorodes d’or, 9-15 nm de diamètre x 46-56 nm de longueur, dispersion dans l’eau, absorption à  800 nm, chargées négativement
56.86€ - 673.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15475035
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
046819.AA
5 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15485035
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
046819.AC
25 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15495035
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
046819.AE
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-57-5
196.97
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
or
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Spécification
Gold nanorods
9 to 15nm dia. x 46 to 56nm length, dispersion in water, 800nm Absorption, negatively charged
>60°C (decomposition)
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
or
23985
Odorless
Incolore
7440-57-5
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.97
CHEBI:30050
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante