Learn More
Nanorodes d’or, 9-15 nm de diamètre x 46-56 nm de longueur, dispersion dans l’eau, absorption à 800 nm, chargées négativement
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold nanorods |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 9 to 15nm dia. x 46 to 56nm length, dispersion in water, 800nm Absorption, negatively charged |
Point d’ébullition | >60°C (decomposition) |
Quantité | 25 mL |
Odeur | Odorless |
Forme | Liquide |