Learn More
Nanoparticules d’or, 5 nm, fournies dans 0,1 mM de PBS, 95 %, dia. ext. 1, 515-520 nm d’absorption, Thermo Scientific Chemicals
94.57€ - 284.42€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Au |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.97 |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Clé InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
CID PubChem | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nom IUPAC | or |
SMILES | [Au] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15454515
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67089.AC |
25 mL |
94.57€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15464515
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67089.AE |
100 mL |
284.42€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gold sputtering target metal is retained for use as bullion reserves, but some is used within the electronics and jewellery industries, where it is frequently alloyed with other elements to improve the mechanical properties of the metal (e.g. copper and silver). Other uses for the metal are as a heat reflecting coating for glass as well as as a decorative medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa cible de pulvérisation d’or est conservée pour être utilisée comme réserve de lingots, mais peut aussi être utilisée dans les industries de l’électronique et de la bijouterie, où elle est fréquemment alliée avec d’autres éléments pour améliorer les propriétés mécaniques du métal (par exemple le cuivre et l’argent). Ce métal est également utilisé comme revêtement réfléchissant à la chaleur pour le verre ainsi qu’en milieu décoratif.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Il est soluble dans l’aqua regia, Hno3/Hcl.
Remarques
Disparité de taille <15 %. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C. Tolérance d’épaisseur : ±0,015po ; tolérance de diamètre : +0,020 / -0,0 po.
Identifiants chimiques
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
or |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spécification
Gold nanoparticles | |
supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 515 to 520nm absorption | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
or | |
23985 | |
95% | |
5nm | |
Liquide |
Rouge | |
7440-57-5 | |
MFCD00003436 | |
Insoluble in water. It is soluble in aqua regia,Hno3/Hcl. | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Odorless | |
Light sensitive |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only