Learn More
Nanoparticules d’or, 5 nm, fournies dans 0,1 mM de PBS, 95 %, dia. ext. 1, 515-520 nm d’absorption, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15454515
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Gold sputtering target metal is retained for use as bullion reserves, but some is used within the electronics and jewellery industries, where it is frequently alloyed with other elements to improve the mechanical properties of the metal (e.g. copper and silver). Other uses for the metal are as a heat reflecting coating for glass as well as as a decorative medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cible de pulvérisation d’or est conservée pour être utilisée comme réserve de lingots, mais peut aussi être utilisée dans les industries de l’électronique et de la bijouterie, où elle est fréquemment alliée avec d’autres éléments pour améliorer les propriétés mécaniques du métal (par exemple le cuivre et l’argent). Ce métal est également utilisé comme revêtement réfléchissant à la chaleur pour le verre ainsi qu’en milieu décoratif.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Il est soluble dans l’aqua regia, Hno3/Hcl.
Remarques
Disparité de taille <15 %. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C. Tolérance d’épaisseur : ±0,015po ; tolérance de diamètre : +0,020 / -0,0 po.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rouge
Note relative au nom supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 515 to 520nm absorption
Quantité 25 mL
Informations sur la solubilité Insoluble in water. It is soluble in aqua regia,Hno3/Hcl.
Pourcentage de pureté 95%
Odeur Odorless
Granulométrie 5nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide