Learn More
Bromure d’or(III), Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Au 44,6 % min., Thermo Scientific Chemicals
137.00€ - 406.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-28-7 |
---|---|
Formule moléculaire | AuBr3H3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 439.70 |
Numéro MDL | MFCD00014171 |
Clé InChI | KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | Bromure d’or(III) |
SMILES | Br.Br.Br.[Au] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012162.03 |
1 g |
137.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012162.06 |
5 g | |||||||
Description
Gold(III) bromide is used as a catalyst in a variety of reactions. It catalyzes the reaction between an enynal unit and carbonyl compounds to form a six-membered cyclic compound. Another catalytic use of gold tribromide is in the nucleophilic substitution reaction of propargylic alcohols, with the gold complex acting as an alcohol-activating agent to facilitate the substitution. It can be used as a testing reagent for the presence of ketamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10294-28-7 | |
439.70 | |
KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N | |
Br.Br.Br.[Au] |
AuBr3H3 | |
MFCD00014171 | |
Bromure d’or(III) |
Spécification
Gold(III) bromide | |
10294-28-7 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00014171 | |
Slightly soluble in water. | |
Br.Br.Br.[Au] | |
439.70 | |
99.99% | |
Au 44.6% min. |
∼160°C (decomposition) | |
Granulaire | |
AuBr3H3 | |
UN3260 | |
KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N | |
Bromure d’or(III) | |
436.69 | |
Premion™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-654-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only