Learn More
Bromure d’or(III), Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Au 44,6 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold(III) bromide |
Point de fusion | ∼160°C (decomposition) |
Forme physique | Granulaire |
Quantité | 5 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3260 |
Poids de la formule | 436.69 |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Qualité | Premion™ |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Au 44.6% min. |