Learn More
Chlorure d’or(I), Premion™, 99,99 % (base métallique), Au 84,2 % min, Thermo Scientific Chemicals
91.10€ - 1119.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10294-29-8 |
---|---|
Formule moléculaire | AuCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.42 |
Numéro MDL | MFCD00046175 |
Clé InChI | FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade |
CID PubChem | 27366 |
ChEBI | CHEBI:30078 |
Nom IUPAC | chlorure d’or |
SMILES | [Cl-].[Au+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11324038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040432.01 |
0.25 g |
91.10€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040432.03 |
1 g |
253.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040432.06 |
5 g |
1119.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
As intermediates. Also In Chemicals, pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10294-29-8 | |
232.42 | |
FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M | |
27366 | |
chlorure d’or |
AuCl | |
MFCD00046175 | |
gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade | |
CHEBI:30078 | |
[Cl-].[Au+] |
Spécification
Gold(I) chloride | |
10294-29-8 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00046175 | |
14,4515 | |
Very slightly soluble in water. soluble in HCl,HBr organic solvents. | |
[Cl-].[Au+] | |
232.42 | |
CHEBI:30078 | |
99.99% | |
Au 84.2% min. | |
Moisture sensitive |
289°C (decomposition) | |
Poudre | |
AuCl | |
UN3260 | |
gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade | |
FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M | |
chlorure d’or | |
27366 | |
232.42 | |
Premion™ | |
Odorless | |
7.57 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P234-P260-P264b-P272-P280-P301+P330+P331-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H317-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-655-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only