Learn More
Chlorure d’or(I), Premion™, 99,99 % (base métallique), Au 84,2 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314038
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
As intermediates. Also In Chemicals, pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-29-8
Formule moléculaire AuCl
Poids moléculaire (g/mol) 232.42
Numéro MDL MFCD00046175
Clé InChI FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
CID PubChem 27366
ChEBI CHEBI:30078
Nom IUPAC chlorure d’or
SMILES [Cl-].[Au+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(I) chloride
Point de fusion 289°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4515
Informations sur la solubilité Very slightly soluble in water. soluble in HCl,HBr organic solvents.
Poids de la formule 232.42
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 84.2% min.
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 7.57 g/mL