Learn More
Balle or-germanium, dia. 6,35 mm (0,25 po) x longueur 6,35 mm (0,25 po), Premion™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
341.70€ - 1184.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold Germanium slug |
---|---|
Note relative au nom | 6.35mm (0.25 in.)dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Au:Ge; 88:12 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD02091706 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15483495
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014173.KG |
1 Pc. |
341.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15493495
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014173.KJ |
5 Pc. | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Gold Germanium slug | |
Au:Ge; 88:12 wt% | |
MFCD02091706 | |
Premion™ | |
≈2.9g/slug |
6.35mm (0.25 in.)dia. x 6.35mm (0.25 in.) length | |
(Base des métaux) | |
99.999% | |
Odorless | |
Pastille |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante