Learn More
Balle or-germanium, dia. 6,35 mm (0,25 po) x longueur 6,35 mm (0,25 po), Premion™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014173.KG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Gold Germanium slug | |
Au:Ge; 88:12 wt% | |
MFCD02091706 | |
99.999% | |
Odorless | |
Pastille |
6.35mm (0.25 in.)dia. x 6.35mm (0.25 in.) length | |
(Base des métaux) | |
1 Pc. | |
Premion™ | |
≈2.9g/slug |