Learn More
Feuille de germanium et d’or, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur x 43,8 mm (1,72 po) de larg., Premion™, 99,997 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
1474.00€ - 2388.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold Germanium foil |
---|---|
Note relative au nom | 0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Au:Ge; 88:12 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD02091706 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036313.BS |
10 cm |
1474.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11323398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036313.BW |
50 cm | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Gold Germanium foil | |
Au:Ge; 88:12 wt% | |
MFCD02091706 | |
Premion™ | |
≈6.45g/10cm |
0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide | |
(Base des métaux) | |
99.997% | |
Odorless | |
Feuille |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only