Learn More
Feuille de germanium et d’or, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur x 43,8 mm (1,72 po) de larg., Premion™, 99,997 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 036313.BS
Code produit. 11313398
  • 1540.67€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gold Germanium foil
Au:Ge; 88:12 wt%
MFCD02091706
99.997%
Odorless
Feuille
0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide
(Base des métaux)
10 cm
Premion™
≈6.45g/10cm