Learn More
Feuille de germanium et d’or, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur x 43,8 mm (1,72 po) de larg., Premion™, 99,997 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036313.BW
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Gold Germanium foil | |
Au:Ge; 88:12 wt% | |
MFCD02091706 | |
99.997% | |
Odorless | |
Feuille |
0.1mm (0.004 in.) thick x 43.8mm (1.72 in.) wide | |
(Base des métaux) | |
50 cm | |
Premion™ | |
≈6.45g/10cm |
RUO – Research Use Only