Learn More
Gaze d’or, maille tissée de 52 avec fil à partir de 0,102 mm (0,004 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Toile métallique ; zone ouverte : 62,7 % ; largeur d’ouverture : 0,015 po
350.00€ - 2550.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Au |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.97 |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Clé InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
CID PubChem | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nom IUPAC | or |
SMILES | [Au] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11345237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040930.FF |
25 x 25 mm |
350.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490341
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040930.FI |
50 x 50 mm |
704.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15434835
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040930.FY |
50 x 100 mm |
1374.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11335237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040930.GH |
100 x 100 mm |
2550.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Gold gauze, 52 mesh woven from 0.102mm (0.004in) dia wire, 99.99% (metals basis) is used as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
or |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Spécification
Gold | |
7440-57-5 | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00003436 | |
Soluble in aqua regia. | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Odorless |
Golden | |
Gold colored gauze | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
or | |
23985 | |
52 Mesh | |
Gaze |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only