Learn More
Gaze d’or, maille tissée de 52 avec fil à partir de 0,102 mm (0,004 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490341
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 100 mm
Forme : Toile métallique ; zone ouverte : 62,7 % ; largeur d’ouverture : 0,015 po
Gold gauze, 52 mesh woven from 0.102mm (0.004in) dia wire, 99.99% (metals basis) is used as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold
Couleur Golden
Aspect Gold colored gauze
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Quantité 50 x 50 mm
Informations sur la solubilité Soluble in aqua regia.
Dimensions de la maille 52 Mesh
Odeur Odorless
Forme Gaze