Learn More
Thermo Scientific Chemicals GM 6001
67.61€ - 300.00€
Identifiants chimiques
CAS | 142880-36-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H28N4O4 |
Synonyme | Galardine ; N-[(2R)-2-(Hydroxamidocarbonylméthyl)-4-méthylpentanoyl]-L-tryptophane méthylamide |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
142880-36-2 | |
C20H28N4O4 | |
Galardine ; N-[(2R)-2-(Hydroxamidocarbonylméthyl)-4-méthylpentanoyl]-L-tryptophane méthylamide |
Spécification
Blanc cassé | |
Un inhibiteur des métalloprotéinases matricielles puissant d’acide hydroxamique à large spectre perméable aux cellules | |
C20H28N4O4 | |
Galardine ; N-[(2R)-2-(Hydroxamidocarbonylméthyl)-4-méthylpentanoyl]-L-tryptophane méthylamide | |
GM 6001 | |
NITYDPDXAAFEIT-DYVFJYSZSA-N | |
(2R)-N'-hydroxy-N-[(1S)-2-(1H-indol-3-yl)-1-(methylcarbamoyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)butanediamide |
2°C à 8°C | |
142880-36-2 | |
388,50 | |
Sensible à l’humidité | |
Solide | |
CNC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)[C@H](CC(C)C)CC(=O)NO | |
388.47 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : À conserver au froid