Learn More
Thermo Scientific Chemicals GM 6001
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Quantité | 1 mg |
Description | Blanc cassé |
Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
À utiliser avec (application) | Un inhibiteur des métalloprotéinases matricielles puissant d’acide hydroxamique à large spectre perméable aux cellules |
Poids de la formule | 388.50 |
Sensibilité | Sensible à l’humidité |
Type de produit | GM 6001 |
Forme | Solide |