Learn More
Glycylglycine, solution tampon 0,2 M, pH 7,5, Thermo Scientific™
48.90€ - 75.80€
Identifiants chimiques
CAS 556-50-3
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.119
Numéro MDL MFCD00008130
Clé InChI YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11163
ChEBI CHEBI:17201
Nom IUPAC 2-[(2-aminoacétyl)amino]acide acétique
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15443079
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60282.AE
100 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15453079
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60282.AK
250 mL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
556-50-3
132.119
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17201
C(C(=O)NCC(=O)O)N
C4H8N2O3
MFCD00008130
11163
2-[(2-aminoacétyl)amino]acide acétique
Spécification
Glycylglycine buffer soln.
Incolore
7.5
C4H8N2O3
MFCD00008130
C(C(=O)NCC(=O)O)N
132.119
CHEBI:17201
556-50-3
Solution de tampon 0,2M
Liquide
Odorless
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
2-[(2-aminoacétyl)amino]acide acétique
11163
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui