Learn More
Glycylglycine, solution tampon 0,2 M, pH 7,5, Thermo Scientific™
Code produit. 15443079
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
250 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-50-3
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.119
Numéro MDL MFCD00008130
Clé InChI YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11163
ChEBI CHEBI:17201
Nom IUPAC 2-[(2-aminoacétyl)amino]acide acétique
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Glycylglycine buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 7.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL