Learn More
Monoacétate de glycérol, tech., mélange d’isomères, contenant des quantités variables de diacétate, Thermo Scientific Chemicals
117.59€ - 392.96€
Identifiants chimiques
CAS | 26446-35-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.13 |
Numéro MDL | MFCD00036185 |
Clé InChI | KMZHZAAOEWVPSE-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | monoacetin, acetin, 1-monoacetin, glycerol monoacetate, glyceryl monoacetate, acetoglyceride, glyceryl acetate, acetin, 1-mono, monacetin, glycerol 1-monoacetate |
CID PubChem | 33510 |
Nom IUPAC | 2,3-dihydroxypropyl acetate |
SMILES | CC(=O)OCC(O)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11427906
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14025.30 |
250 g |
117.59€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11417906
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14025.0B |
1000 g |
392.96€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Glycerol monoacetate is used for production of tanning leather and dye. It is also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe monoacétate de glycérol est utilisé pour la production du cuir et des colorants. Il est également utilisé comme solvant.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol, l’éther (légèrement) et insoluble dans le benzène.
Remarques
Hygroscopique. Protéger de l’humidité. Conserver à température ambiante. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
26446-35-5 | |
134.13 | |
KMZHZAAOEWVPSE-UHFFFAOYNA-N | |
33510 | |
CC(=O)OCC(O)CO |
C5H10O4 | |
MFCD00036185 | |
monoacetin, acetin, 1-monoacetin, glycerol monoacetate, glyceryl monoacetate, acetoglyceride, glyceryl acetate, acetin, 1-mono, monacetin, glycerol 1-monoacetate | |
2,3-dihydroxypropyl acetate |
Spécification
Glycerol monoacetate, tech. | |
26446-35-5 | |
258°C | |
contenant des quantités variables de diacétate | |
1.45 | |
Hygroscopic | |
monoacetin, acetin, 1-monoacetin, glycerol monoacetate, glyceryl monoacetate, acetoglyceride, glyceryl acetate, acetin, 1-mono, monacetin, glycerol 1-monoacetate | |
KMZHZAAOEWVPSE-UHFFFAOYNA-N | |
2,3-dihydroxypropyl acetate | |
33510 | |
Technique |
mixture of isomers | |
1.21 | |
145°C (293°F) | |
C5H10O4 | |
MFCD00036185 | |
14,6242 | |
Soluble in water,methanol,ethanol,ether (slightly),and insoluble in benzene. | |
CC(=O)OCC(O)CO | |
134.13 | |
134.13 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 247-704-6
missing translation for 'rtecsNumber' : AK3595000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only