Learn More
Monoacétate de glycérol, tech., mélange d’isomères, contenant des quantités variables de diacétate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11417906
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Glycerol monoacetate is used for production of tanning leather and dye. It is also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monoacétate de glycérol est utilisé pour la production du cuir et des colorants. Il est également utilisé comme solvant.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol, l’éther (légèrement) et insoluble dans le benzène.
Remarques
Hygroscopique. Protéger de l’humidité. Conserver à température ambiante. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26446-35-5
Formule moléculaire C5H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Numéro MDL MFCD00036185
Clé InChI KMZHZAAOEWVPSE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme monoacetin, acetin, 1-monoacetin, glycerol monoacetate, glyceryl monoacetate, acetoglyceride, glyceryl acetate, acetin, 1-mono, monacetin, glycerol 1-monoacetate
CID PubChem 33510
Nom IUPAC Acétate de 2,3-dihydroxypropyle
SMILES CC(=O)OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol monoacetate, tech.
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 1.21
Point d’ébullition 258°C
Point d’éclair 145°C (293°F)
Notes de pourcentage du dosage contenant des quantités variables de diacétate
Indice de réfraction 1.45
Quantité 1000 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,6242
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol,ether (slightly),and insoluble in benzene.
Poids de la formule 134.13
Qualité Technique