Learn More
Glycérol, 99,0 à 101,0 %, qualité biologie moléculaire, ultra pur, Thermo Scientific Chemicals
47.89€ - 56.57€
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.094
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES C(C(CO)O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15835388
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific
J16374.AP
500 mL Flacon en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15845388
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific
J16374.K2
1 L Flacon en plastique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Used for long-term storage of bacterial cultures. Step gradients for bacteriophage/particle purification. Mammalian cell transfection. Storage buffers for enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Utilisé pour le stockage à long terme des cultures bactériennes
  • Gradients d’étape pour la purification des bactériophages / particules
  • Transfection de cellules de mammifères
  • Tampons de stockage pour enzymes
Spécification
Identifiants chimiques
56-81-5
92.094
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
753
propane-1,2,3-triol
C3H8O3
MFCD00004722
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CHEBI:17754
C(C(CO)O)O
Spécification
Glycerol
18°C
182°C (20 mmHg)
C3H8O3
1.470-1.475
635685
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
C(C(CO)O)O
92.094
CHEBI:17754
99.0 to 101.0%
Liquide visqueux
56-81-5
1.26
160°C
HOCH2CH(OH)CH2OH
MFCD00004722
1.26
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
propane-1,2,3-triol
753
92.09
Biologie moléculaire, Ultrapure
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-289-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MA8050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante