Learn More
Glycérol, 99,0 à 101,0 %, qualité biologie moléculaire, ultra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15845388
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Used for long-term storage of bacterial cultures. Step gradients for bacteriophage/particle purification. Mammalian cell transfection. Storage buffers for enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Utilisé pour le stockage à long terme des cultures bactériennes
  • Gradients d’étape pour la purification des bactériophages / particules
  • Transfection de cellules de mammifères
  • Tampons de stockage pour enzymes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-81-5
Formule moléculaire C3H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 92.094
Numéro MDL MFCD00004722
Clé InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CID PubChem 753
ChEBI CHEBI:17754
Nom IUPAC propane-1,2,3-triol
SMILES C(C(CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycerol
Point de fusion 18°C
Densité 1.26
Point d’ébullition 182°C (20 mmHg)
Point d’éclair 160°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.470-1.475
Quantité 1 L
Beilstein 635685
Gravité spécifique 1.26
Poids de la formule 92.09
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Qualité Biologie moléculaire, Ultrapure
Forme physique Liquide visqueux