Learn More
GLT25D1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GLT25D1 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16836504
|
Proteintech
16768-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16826504
|
Proteintech
16768-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
GLT25D1 | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q8K297, Q8NBJ5 | |
234407, 290637, 79709 | |
GLT25D1 Fusion Protein Ag10346 | |
Primary | |
-20°C | |
COLGALT1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GLT25D1 | |
Colgalt1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |