Learn More
Karl Hecht™ Glass Vials with Plastic Snap-Cap
With a minimum order quantity of 1 box.
120.00€ - 180.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Natural |
---|---|
Description | Rolled rim |
Diamètre (métrique) interne | Approx. 30 mm |
Matériau | Glass |
Matériau du bouchon | Plastic |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10509398
|
Karl Hecht™
42785016 |
∼25 mL |
120.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15941801
|
Karl Hecht™
42785028 |
∼50 mL |
180.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
- Flat bottom
- With rolled rim
- Available in a range of capacities
Spezifikation
Natural | |
Approx. 30 mm | |
Plastic | |
200/Pk. |
Rolled rim | |
Glass | |
Snap Cap |