Learn More
Karl Hecht™ Glass Vials with Plastic Snap-Cap
With a minimum order quantity of 1 box.
Marque: Karl Hecht™ 42785028
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flat bottom
- With rolled rim
- Available in a range of capacities
Spécification
Natural | |
Approx. 30 mm | |
∼50 mL | |
Snap Cap |
Rolled rim | |
Glass | |
Plastic | |
200/Pk. |