Learn More
Hirschmann™ Micropipettes capillaires jetables, de bout en bout
Facilite le remplissage capillaire sans erreur dans le laboratoire. Les pipettes micro-capillaires jetables Hirschmann Instruments™, de bout en bout, sont fabriquées en verre DURAN™ durable.
113.00€ - 191.00€
Spécification
Précision | 0,5% |
---|---|
Type | Pipette capillaire Minicap |
Jetable | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11787663
|
Hirschmann™
9000203 |
3 μl |
132.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11797663
|
Hirschmann™
9000204 |
4 μl |
132.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11767663
|
Hirschmann™
9000201 |
1 mu;l |
136.22€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11777663
|
Hirschmann™
9000202 |
2 mu;l |
129.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11707673
|
Hirschmann™
9000205 |
5 mu;l |
191.00€
1000 pièces |
N/A | |||||
11730055
|
Hirschmann™
9000299 |
100 μl |
132.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10720841
|
Hirschmann™
9001166 |
6,66 μl |
113.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11717673
|
Hirschmann™
9000210 |
10 mu;l |
135.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11772533
|
Hirschmann™
9000220 |
20 mu;l |
132.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10582501
|
Hirschmann™
9000225 |
25 mu;l |
133.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10480771
|
Hirschmann™
9000240 |
40 mu;l |
132.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11797673
|
Hirschmann™
9000250 |
50 mu;l |
132.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- De bout en bout, avec minicaps
- Certification conforme
- Disponible en hépariné ou non hépariné
- Conformes à la norme ISO 7550, CE conformes à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
0,5% | |
Pipette capillaire Minicap | |
Oui |