Learn More
Hirschmann™ Micropipettes capillaires jetables, de bout en bout
Facilite le remplissage capillaire sans erreur dans le laboratoire. Les pipettes micro-capillaires jetables Hirschmann Instruments™, de bout en bout, sont fabriquées en verre DURAN™ durable.
Marque:  Hirschmann™ 9000299
Code produit. 11730055
  • 132.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 08-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • De bout en bout, avec minicaps
  • Certification conforme
  • Disponible en hépariné ou non hépariné
  • Conformes à la norme ISO 7550, CE conformes à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Spécification
0,5%
Micropipettes capillaires jetables, non héparinées, de bout en bout ; comprend une ampoule de pipette (pour 1000 pièces)
10 x 100/boite
Pipette capillaire Minicap
ISO 7550, CE conforme aux spécifications IVD 98/79 EG, certifié conforme
Verre borosilicaté
100 μl