Learn More
Hecht Karl™ Flacon en verre à rebord roulé
Conçus avec un rebord roulé. Les flacons en verre Karl Hecht™ conviennent au stockage de petits volumes de liquides.
69.12€ - 77.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Matériau du bouchon | Plastique |
Type de bouchon | À sertir |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10339451
|
Hecht Karl™
42783016 |
10 ml | 24 mm | 41 mm | 154 |
70.84€
154 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10419241
|
Hecht Karl™
42783020 |
15 ml | 25 mm | 48 mm | 130 |
70.20€
130 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10247531
|
Hecht Karl™
42783028 |
30 ml | 28 mm | 72 mm | 108 |
69.12€
108 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10758842
|
Hecht Karl™
42783008 |
5 ml | 24 mm | 24 mm | 154 |
77.00€
154 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- En verre pour une visibilité optimale
- Bouchon à clipser fourni
- Disponibles en différentes tailles pour s’adapter aux besoins des laboratoires
Spécification
Transparent | |
Verre | |
Plastique | |
À sertir |