Learn More
Hecht Karl™ Flacon en verre à rebord roulé
Conçus avec un rebord roulé. Les flacons en verre Karl Hecht™ conviennent au stockage de petits volumes de liquides.
Marque: Hecht Karl™ 42783016
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En verre pour une visibilité optimale
- Bouchon à clipser fourni
- Disponibles en différentes tailles pour s’adapter aux besoins des laboratoires
Spécification
Transparent | |
Verre | |
154 | |
À sertir | |
Boîte de 154 |
24 mm | |
10 ml | |
Plastique | |
41 mm |