Learn More
Karl Hecht™ Tubes à centrifuger en verre, coniques
Les tubes à centrifuger en verre transparents offrent une visibilité supérieure. Les tubes à centrifuger coniques en verre Karl Hecht™ sont disponibles gradués / non gradués, avec / sans rebord et fabriqués en verre sodocalcique AR™ ou en borosilicaté Duran™.
Marque: Karl Hecht™ 40938007
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conical bottom.
- Graduated or ungraduated.
- Rimmed or rimless.
- AR™ soda glass, or Duran™ borosilicate.
Spécification
10 to 15 mL | |
Centrifuge | |
112 mm | |
17 mm | |
Rimless Centrifuge Tube |
Borosilicate Glass (3.3) | |
100/Box | |
Conical | |
No |