Learn More
Tellurure de germanium(II), poudre noire, 99,999 %, Thermo Scientific Chemicals
78.00€ - 280.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12025-39-7 |
---|---|
Formule moléculaire | GeTe |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.23 |
Numéro MDL | MFCD00135541 |
Clé InChI | VDDXNVZUVZULMR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | germanium telluride, germanium tel-luride, tellanylidenegermanylidene, germanium telluride trace metals basis |
CID PubChem | 16213264 |
SMILES | [Ge].[Te] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15402287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045461.03 |
1 g |
78.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15412287
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045461.06 |
5 g |
280.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12025-39-7 | |
200.23 | |
VDDXNVZUVZULMR-UHFFFAOYSA-N | |
16213264 |
GeTe | |
MFCD00135541 | |
germanium telluride, germanium tel-luride, tellanylidenegermanylidene, germanium telluride trace metals basis | |
[Ge].[Te] |
Spécification
Germanium(II) telluride | |
12025-39-7 | |
Poudre | |
GeTe | |
germanium telluride, germanium tel-luride, tellanylidenegermanylidene, germanium telluride trace metals basis | |
[Ge].[Te] | |
200.23 | |
200.19 |
725°C | |
Noir | |
99.999% | |
MFCD00135541 | |
VDDXNVZUVZULMR-UHFFFAOYSA-N | |
Tellure de germanium | |
16213264 | |
6.14 |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 234-706-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only