Learn More
Tellurure de germanium(II), poudre noire, 99,999 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15412287
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12025-39-7
Formule moléculaire GeH2Te
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00135541
Clé InChI SBMPISTWTKUJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme germanium telluride, germanium tel-luride, tellanylidenegermanylidene, germanium telluride trace metals basis
CID PubChem 16213264
Nom IUPAC tellanylidènegermanium
SMILES [GeH2]=[Te]
Spécification
Nom chimique ou matériau Germanium(II) telluride
Point de fusion 725°C
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Poids de la formule 200.19
Densité 6.14