Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de gentamicine
Le sulfate de gentamicine, numéro CAS 1405-41-0, est un aminoglycoside principalement utilisé pour inhiber la croissance des bactéries à Gram négatif.
35.38€ - 321.60€
Identifiants chimiques
CAS | 1405-41-0 |
---|---|
Synonyme | Garamycin, Gentamicin Sulfate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15433221
|
Thermo Scientific Chemicals
455310010 |
1 g |
35.38€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15575136
|
Thermo Scientific Chemicals
455310050 |
5 g |
93.77€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15585136
|
Thermo Scientific Chemicals
455310250 |
25 g |
321.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le sulfate de gentamicine est un antibiotique aminoglycoïde bactéricide qui montre une activité contre les bactéries à Gram négatif
- Il agit en inhibant la biosynthèse des protéines en liant la sous-unité 30S du ribosome bactérien
Applications
- Le sulfate de gentamicine a été utilisé dans des études pour déterminer la cicatrisation des plaies en raison de ses propriétés antibiotiques et antifongiques
- Il a des applications de recherche en laboratoire dans l’étude de plusieurs conditions cliniques, y compris l’infection actinomycotique, l’appendicite, la fibrose kystique, l’ostéomyélite, la maladie inflammatoire pelvienne, la peste, la gonorrhée et la tularémie
Identifiants chimiques
1405-41-0 | |
Garamycin, Gentamicin Sulfate |
Spécification
Gentamicin sulfate | |
1405-41-0 | |
Authentique | |
Solubility in water: soluble. | |
15% max. |
Gentamicin Sulfate | |
218.0°C to 237.0°C | |
Garamycin, Gentamicin Sulfate | |
≥590 IU/mg (Gentamycin) |
Sécurité et traitement
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation, Peut provoquer une allergie cutanée
Sensibilisation respiratoire (category 1), Sensibilisation cutanée (category 1)
- Gentamicin sulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche