Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de gentamicine
Code produit. 15585136
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Le sulfate de gentamicine, numéro CAS 1405-41-0, est un aminoglycoside principalement utilisé pour inhiber la croissance des bactéries à Gram négatif.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le sulfate de gentamicine est un antibiotique aminoglycoïde bactéricide qui montre une activité contre les bactéries à Gram négatif
  • Il agit en inhibant la biosynthèse des protéines en liant la sous-unité 30S du ribosome bactérien
Applications
  • Le sulfate de gentamicine a été utilisé dans des études pour déterminer la cicatrisation des plaies en raison de ses propriétés antibiotiques et antifongiques
  • Il a des applications de recherche en laboratoire dans l’étude de plusieurs conditions cliniques, y compris l’infection actinomycotique, l’appendicite, la fibrose kystique, l’ostéomyélite, la maladie inflammatoire pelvienne, la peste, la gonorrhée et la tularémie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1405-41-0
Synonyme Garamycin, Gentamicin Sulfate
Spécification
Nom chimique ou matériau Gentamicin sulfate
Type Gentamicin Sulfate
Point de fusion 218.0°C to 237.0°C
Spectre IR Authentique
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Pourcentage de pureté ≥590 IU/mg (Gentamycin)
Eau 15% max.
Quantité 25 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gentamicin sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .