Learn More
Amarell™ Densimètre
Étalonné pour une température de référence de 20°C. Le densimètre standard sans thermomètre peut être utilisé pour beaucoup de mesures générales de la densité relative.
23.88€ - 28.01€
Spécification
Type | Density Hydrometer |
---|---|
Précision | ±1g/cm3 |
Incréments | 0.002 g/cm3 |
Longueur (métrique) | 280 mm |
Temperature of Standardization | 20°C |
Description
- Température de référence 20 °C
- Chaque densimètre mesure 280 mm de longueur.
Spécification
Density Hydrometer | |
0.002 g/cm3 | |
20°C |
±1g/cm3 | |
280 mm |