Learn More
Amarell™ Densimètre
Étalonné pour une température de référence de 20°C. Le densimètre standard sans thermomètre peut être utilisé pour beaucoup de mesures générales de la densité relative.
Marque: Amarell™ H801366
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température de référence 20 °C
- Chaque densimètre mesure 280 mm de longueur.
Spécification
1 unité | |
±1g/cm3 | |
280 mm | |
20°C |
Density Hydrometer | |
0.002 g/cm3 | |
1.200 to 1.400 g/cm3 |