Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale sur gel Varigel MIDI TVG-SYS
À utiliser avec unité d’électrophorèse horizontale sur gel Varigel MIDI TVG-SYS
80.50€ - 83.75€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse horizontale sur gel Vari-Gel MIDI TVG-SYS |
---|---|
Type | Peigne |
Code produit | Marque | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Largeur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Largeur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11736185
|
Fisherbrand™
TVGC1512 |
12 | 35 μl | 5,5 mm | |||||
11796185
|
Fisherbrand™
TVGC1520 |
20 | 15 μl | 2,5 mm |
80.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11726185
|
Fisherbrand™
TVGC158 |
8 | 65 μl | 9,25 mm | |||||
11716175
|
Fisherbrand™
TVGC18 |
8 | 45 μl | 9,25 mm | |||||
11706195
|
Fisherbrand™
TVGC28 |
8 | 90 μl | 9,25 mm | |||||
11706185
|
Fisherbrand™
TVGC112 |
12 | 25 μl | 5,5 mm | |||||
11724925
|
Fisherbrand™
TVGC115 |
15 | 20 μl | 4 mm | |||||
11716185
|
Fisherbrand™
TVGC120 |
20 | 10 μl | 2,5 mm | |||||
11716195
|
Fisherbrand™
TVGC212 |
12 | 50 μl | 5,5 mm | |||||
11726195
|
Fisherbrand™
TVGC220 |
20 | 20 μl | 2,5 mm | |||||
Description
- Disponibles en 1, 1,5 et 2 mm d’épaisseur
Spécification
Unité d’électrophorèse horizontale sur gel Vari-Gel MIDI TVG-SYS | |
Peigne |