Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse horizontale sur gel Varigel MIDI TVG-SYS
À utiliser avec unité d’électrophorèse horizontale sur gel Varigel MIDI TVG-SYS
Marque:  Fisherbrand™ TVGC1520
Code produit. 11796185
  • 80.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Disponibles en 1, 1,5 et 2 mm d’épaisseur
Spécification
Spécification
Unité d’électrophorèse horizontale sur gel Vari-Gel MIDI TVG-SYS
20
15 μl
Peigne
1,5 mm
2,5 mm