Learn More
Cytiva PC mono Q, colonnes préconditionnées avec des MonoBeads™
Utilise des colonnes de précision Mono Q ou S pour des séparations d’échange d’ions rapides, sensibles et à haute résolution de biomolécules à l’échelle micropréparative. PC Mono Q ou S, colonnes pré-conditionnées avec des MonoBeads™ Cytiva Life Sciences™ pour obtenir une résolution maximale à partir de l’efficacité de petites particules monodispersées parfaitement sphériques.
1981.35€ - 9600.00€
Spécification
Tampon | Tous les tampons courants sauf les agents oxydants et réactifs à haute concentration, le DMSO, le DMF et l’acide formique |
---|---|
Quantité | Pièce |
Type de ligand | O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3 |
Plage de pH | 2 à 12 |
Granulométrie | 10 μm |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Matériau | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Matériau | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10126094
|
Cytiva
17-0671-01 |
50mm | Verre | 50 bar | N/A | ||||
10146194
|
Cytiva
17-5179-01 |
100mm | PEEK | 40 bar | N/A | ||||
10402035
|
Cytiva
17-5167-01 |
100 mm | Verre borosilicaté | 40 bar | N/A | ||||
10511280
|
Cytiva
17-5166-01 |
50 mm | Verre borosilicaté | 40 bar | N/A | ||||
Description
- Résolution maximale obtenue grâce à l’efficacité des petites particules sphériques, emballées de manière optimale
- Les particules sont couplées à des échangeurs d’ions Q ou S avec d’excellentes sensibilités
- Compatible avec les systèmes LC hautes performances
- Stable dans tous les tampons courants sauf les agents oxydants et réactifs à haute concentration, le DMSO, le DMF et l’acide formique
- Les colonnes Tricorn sont optimisées pour l’étape de polissage lorsque la pureté élevée est requise
- Les colonnes PC 1,6/5 sont excellentes pour la micropurification des sous-nanogrammes en quantités de microgrammes d’échantillons sur les systèmes LC haute performance
- Mono Q : capacité ionique de 0,27 à 0,37 mmol Cl-/ml
- Mono S : capacité ionique de 0,12 à 0,15 mmol Cl-/ml
Spécification
Tous les tampons courants sauf les agents oxydants et réactifs à haute concentration, le DMSO, le DMF et l’acide formique | |
O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3 | |
10 μm | |
4° to 30°C |
Pièce | |
2 à 12 | |
Microbille monodispersée poreuse en PS / divinylbenzène | |
Mono Q Ion Exchange Column |