Learn More
Cytiva PC mono Q, colonnes préconditionnées avec des MonoBeads™
Utilise des colonnes de précision Mono Q ou S pour des séparations d’échange d’ions rapides, sensibles et à haute résolution de biomolécules à l’échelle micropréparative. PC Mono Q ou S, colonnes pré-conditionnées avec des MonoBeads™ Cytiva Life Sciences™ pour obtenir une résolution maximale à partir de l’efficacité de petites particules monodispersées parfaitement sphériques.
Marque: Cytiva 17-5179-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résolution maximale obtenue grâce à l’efficacité des petites particules sphériques, emballées de manière optimale
- Les particules sont couplées à des échangeurs d’ions Q ou S avec d’excellentes sensibilités
- Compatible avec les systèmes LC hautes performances
- Stable dans tous les tampons courants sauf les agents oxydants et réactifs à haute concentration, le DMSO, le DMF et l’acide formique
- Les colonnes Tricorn sont optimisées pour l’étape de polissage lorsque la pureté élevée est requise
- Les colonnes PC 1,6/5 sont excellentes pour la micropurification des sous-nanogrammes en quantités de microgrammes d’échantillons sur les systèmes LC haute performance
- Mono Q : capacité ionique de 0,27 à 0,37 mmol Cl-/ml
- Mono S : capacité ionique de 0,12 à 0,15 mmol Cl-/ml
Spécification
Tous les tampons courants sauf les agents oxydants et réactifs à haute concentration, le DMSO, le DMF et l’acide formique | |
1.7mL | |
4,6mm | |
3,93 in | |
0,05 à 3 ml/min. | |
O-CH2-CHOH-CH2-O-CH2-CHOH-CH2-N+ (CH3) 3 | |
2 à 12 | |
Microbille monodispersée poreuse en PS / divinylbenzène | |
Mono Q Ion Exchange Column |
Colonne d’échange d’ions Mono Q | |
0,18 in | |
Pièce | |
100mm | |
PEEK | |
40 bar | |
10 μm | |
4deg; à 30deg;C | |
Polissage à petite échelle de purification des protéines, peptides et autres biomolécules quand une haute pureté est requise |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- mono Q 4.6/100PE
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P235-Tenir au frais.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol