Learn More
Cytiva Réservoirs de tampon LabMate™ PD-10
Utilisé pour le dessalage à récupération élevée, l’échange de tampons et l’élimination de composés à faible poids moléculaire conditionnés avec le milieu Sephadex™ G-25. Les réservoirs tampons Cytiva Life Sciences™ LabMate™ PD-10 offrent des performances rapides et abordables.
Marque: Cytiva 18-3216-03
Description
- Avec les colonnes de dessalage PD-10 jetables, le tampon de lavage et d’équilibrage peut être appliqué en une seule étape avec le protocole d’écoulement par gravité
Spécification
Réservoir tampon | |
10/boîte | |
Column Accesory | |
Dessalage à haute récupération, échange de tampon et élimination de composés à faible poids moléculaire conditionnés avec du milieu Sephadex G-25, rend plus facile et plus pratique l’équilibrage de la colonne PD-10 |