Learn More
Cytiva Colonnes Butyl HP HiTrap™
Colonnes pré-conditionnées pour des séparations pratiques et rapides. Les colonnes HP Cytiva HiTrap™ Butyl sont utilisées pour la purification des protéines à petite échelle ainsi que pour la sélection des conditions de liaison et d’élution.
264.00€ - 549.00€
Spécification
Type de produit | HiTrap Butyl HP |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que les purifications à petite échelle |
Hauteur (impériale) | 1,181 in |
Hauteur (métrique) | 30 mm |
Type de ligand | Butyle |
Code produit | Marque | Volume du lit | Diamètre (métrique) interne | Quantité | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume du lit | Diamètre (métrique) interne | Quantité | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11570634
|
Cytiva
28-4110-05 |
5 ml | 16 mm | 5 x 5 ml | lt; 5 ml/min |
549.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10774547
|
Cytiva
28-4110-01 |
1 ml | 7 mm | 5 x 1 ml | lt; 1 ml/min |
264.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conception flexible pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Disponibles en taille 1 ml et 5 ml
- Débits élevés et hautes capacités
- Facilité de mise à l’échelle grâce à la connexion de colonnes en série
- Débits maximaux : 4 ml/min pour les colonnes de 1 ml et 20 ml/min pour les colonnes de 5 ml
Spécification
HiTrap Butyl HP | |
1,181 in | |
Butyle | |
Butyl Sepharose | |
24 à 44 micro;m | |
Agarose réticulée |
Pour la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que les purifications à petite échelle | |
30 mm | |
Polypropylène | |
5 bar [0,5 MPa] (70 psi) | |
3 à 13 | |
4deg;C à 30deg;C, éthanol à 20 % |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HiTrap Butyl HP 5 ml, 5 x 5 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol