Learn More
Cytiva Colonnes Butyl HP HiTrap™
Colonnes pré-conditionnées pour des séparations pratiques et rapides. Les colonnes HP Cytiva HiTrap™ Butyl sont utilisées pour la purification des protéines à petite échelle ainsi que pour la sélection des conditions de liaison et d’élution.
Marque:  Cytiva 28-4110-01
Code produit. 10774547
  • 264.00€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conception flexible pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
  • Disponibles en taille 1 ml et 5 ml
  • Débits élevés et hautes capacités
  • Facilité de mise à l’échelle grâce à la connexion de colonnes en série
  • Débits maximaux : 4 ml/min pour les colonnes de 1 ml et 20 ml/min pour les colonnes de 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 ml
7 mm
lt; 1 ml/min
5 x 1 ml
30 mm
Polypropylène
5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
3 à 13
4deg;C à 30deg;C, éthanol à 20 %
0,275 in
HiTrap Butyl HP
Pour la sélection des conditions de sélectivité, de liaison et d’élution, ainsi que les purifications à petite échelle
1,181 in
Butyle
Butyl Sepharose
24 à 44 micro;m
Agarose réticulée
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Safety and Handling
Product Identifier
  • hitrap butyl HP
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235-Tenir au frais.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers