Learn More
Cytiva Colonnes de centrifugation SpinTrap™
Utilisation pour une purification simple et à petite échelle des protéines marquées à l’histidine et le screening rapide d’expression. Le Kit et colonnes de centrifugation SpinTrap™ de Cytiva comprend des colonnes de centrifugation préconditionnées à usage unique.
453.00€ - 475.00€
Spécification
Description | His SpinTrap est une colonne de centrifugation pré-conditionnée à usage unique pour purifier les protéines marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité d’ions métalliques immobilisés (IMAC) |
---|---|
Type de support | Agarose à 6 % hautement réticulée |
Contenu et stockage | 4°C à 30°C |
Type | His SpinTrap |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11733319
|
Cytiva
28-4013-53 |
His SpinTrap |
453.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10157094
|
Cytiva
28-9321-71 |
Kit His SpinTrap |
475.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Colonnes de centrifugation à usage unique préconditionnées avec du milieu haute performance Ni Sepharose préchargé d’ions nickel ; fuite d’ions négligeable
- Une exécution standard de microcentrifugeuse prend environ 10 min.
- Produisent jusqu’à 750 μmg de protéines purifiées par colonne
- Permettent la purification directe des lysats cellulaires clarifiés et non clarifiés
- Également utile pour le screening d’un grand nombre de lysats bactériens à petite échelle
- Le kit en option contient du tampon, permettant des purifications rapides et pratiques sans étape de préparation de tampon fastidieuse
Caractéristiques du milieu :
- Compatible avec une large gamme d’agents réducteurs, détergents, dénaturants et autres additifs
- Stable (à long terme) dans la gamme de pH 3 à 12
- Granulométrie moyenne : 34 μm
Informations sur la commande
Le kit contient 50 colonnes et une boîte de kit de tampons His (2 x 100 ml de solution mère de phosphate 8X, pH 7,4 et 100 ml d’imidazole 2M très pur, pH 7,4)
Spécification
His SpinTrap est une colonne de centrifugation pré-conditionnée à usage unique pour purifier les protéines marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité d’ions métalliques immobilisés (IMAC) | |
Agarose à 6 % hautement réticulée | |
4°C à 30°C | |
His SpinTrap |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nicke, reaction massof:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one